Key Documents
Z232947
Duran® Erlenmeyer flasks with screw cap
capacity 250 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
rozmiar gwintu szyjki
GL 32
Połączenie
joint neck GL32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Screw cap
with cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218033653
dostępność
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
wys. × śr. zewn.
145 mm × 85 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Graduated and complete with screw cap. Caps will withstand autoclaving temperatures. Manufactured from Duran borosilicate glass 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)