Z620033
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 250 mL, non-sterile
Synonim(y):
217713603
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217713603
śr. zewn. szyjki
38 mm
pojemność robocza
250 mL
dopasowywanie
38 mm (1 1/2 in.) neck
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z620033-10EA |