Z620017
DURAN culture flask, Erlenmeyer
working volume 100 mL
Synonim(y):
217712401
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 217712401
śr. zewn. szyjki
38 mm
pojemność robocza
100 mL
dopasowywanie
38 mm (1 1/2 in.) neck
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Ze względu na stożkową geometrię, kolby te doskonale nadają się do testów wstrząsowych (np. optymalizacji mediów).
- Prosta szyjka umożliwia stosowanie metalowych korków
- Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
- Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z620017-10EA | 4061832800592 |