Z232831
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Połączenie
Joints neck (34)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212164404
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
177 mm
pojemność
500 mL
śr. zewn. kolby
105 mm
śr. zewn. szyjki
34 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Duran® Kolby stożkowe Erlenmeyera z wąską szyjką są idealne do mieszania.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 dla lepszej przejrzystości, odporności chemicznej i minimalnej rozszerzalności cieplnej.
- Duża i jednolita grubość ścianek ułatwia użytkowanie w warunkach ekstremalnych wahań temperatury.
- Łatwa do odczytania skala z podziałką pokryta bardzo trwałą białą emalią.
- Miejsce znakowania do identyfikacji próbki.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z232831-10EA | |
Z232831-1EA |