Kluczowe dokumenty
Z233021
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (50)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212263603
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
140 mm
pojemność
250 mL
śr. zewn. kolby
85 mm
śr. zewn. szyjki
50 mm
Opis ogólny
Oryginalne kolby Erlenmeyera 1295 są idealne do użytku laboratoryjnego. Dodatkowo, jednolita grubość ścianek, minimalna rozszerzalność cieplna i wynikająca z tego wysoka odporność na szok termiczny są wyjątkowymi cechami. W rezultacie kolby Erlenmeyera 1295 szczególnie dobrze nadają się do użytku w ekstremalnie wysokich temperaturach i przy gwałtownych zmianach temperatury.
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 24450
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3
  • Szeroka szyjka ułatwia napełnianie i czyszczenie
  • Stożkowy kształt ułatwia mieszanie
  • Oznaczenia na łatwej do odczytania skali do wskazywania zawartości
  • Wypalana, bardzo trwała biała ceramika
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Prawie obojętne zachowanie
  • Wysoka temperatura użytkowania
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)