Kluczowe dokumenty
Z233056
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (50)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212264402
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
177 mm
pojemność
500 mL
śr. zewn. kolby
105 mm
śr. zewn. szyjki
50 mm
Opis ogólny
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)