Kluczowe dokumenty
Z232793
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 100 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Połączenie
Joints neck (22)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212162403
Wysokość
105 mm
pojemność
100 mL
śr. zewn. kolby
64 mm
śr. zewn. szyjki
22 mm
Opis ogólny
  • Duran® Kolby stożkowe Erlenmeyera z wąską szyjką są idealne do mieszania.
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 dla lepszej przejrzystości, odporności chemicznej i minimalnej rozszerzalności cieplnej.
  • Duża i jednolita grubość ścianek ułatwia użytkowanie w warunkach ekstremalnych wahań temperatury.
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką pokryta bardzo trwałą białą emalią.
  • Miejsce znakowania do identyfikacji próbki.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)