Kluczowe dokumenty
Z233005
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 100 mL
Synonim(y):
conical flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Połączenie
Joints neck (34)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212262401
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
105 mm
pojemność
100 mL
śr. zewn. kolby
64 mm
śr. zewn. szyjki
34 mm
Opis ogólny
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Inne uwagi
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)