Kluczowe dokumenty
DWK212273604
DURAN® Super duty Erlenmeyer wide-neck flasks
flask capacity (250 mL)
Synonim(y):
212273604
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Materiały
flat
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212273604
pojemność kolby
(250 mL)
Opis ogólny
Życie może być trudne dla szkła laboratoryjnego, takiego jak zlewki, kolby i cylindry. Nieostrożne obchodzenie się i procesy laboratoryjne, takie jak automatyczne mycie, mogą powodować uszkodzenia i pęknięcia. Produkty DURAN® SUPER DUTY zostały specjalnie opracowane, aby lepiej radzić sobie w warunkach laboratoryjnych. Produkty DURAN® SUPER DUTY charakteryzują się wyższą wytrzymałością mechaniczną uzyskaną poprzez wzmocnienie obręczy. W wyniku tej modyfikacji poprawiona została wytrzymałość na uderzenia, a ryzyko przypadkowego pęknięcia zostało znacznie zmniejszone. Produkty DURAN® SUPER DUTY zwiększają bezpieczeństwo w laboratorium i pomagają zminimalizować ryzyko obrażeń. Dłuższa żywotność produktów SUPER DUTY oznacza, że są one bardziej ekonomiczne w użyciu w dłuższej perspektywie.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)