Kluczowe dokumenty
DWK241932405
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 100 mL, flask joint: ST/NS 19/26
Synonim(y):
241932405
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Połączenie
joint: ST/NS flask19/26
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 241932405
pojemność kolby
100 mL
Opis ogólny
Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu złączu szlifowanemu. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk. Łatwe mieszanie dzięki stożkowemu kształtowi
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą DIN ISO 4797
  • Wykonany ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 3,3
  • Łatwa do odczytania podziałka umożliwia przybliżony pomiar zawartości kolby.
  • Szczelne zamknięcie dzięki standardowemu szlifowanemu złączu
  • Stożkowy kształt kolby ułatwia mieszanie zawartości
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)