Kluczowe dokumenty
Z680966
Duran® baffled flask
borosilicate glass flask, working volume 250 mL, non-sterile
Synonim(y):
212833655
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
borosilicate glass flask
screw top blue high-density polyethylene cap (Filter cap)
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Membrane screw cap
vented
with cap filtered
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212833655
pojemność robocza
250 mL
dopasowywanie
GL 45 cap
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Pobór tlenu jest często czynnikiem ograniczającym wzrost komórek w hodowli mikroorganizmów w kolbach Erlenmeyera na płycie wibracyjnej lub wytrząsarce orbitalnej. Ruch powoduje powstawanie płynnego sierpa podczas używania kolb Erlenmeyera 1295 na wibratorze. Wielkość sierpa zależy od prędkości płyty i średnicy wibracji. Im większa powierzchnia zawartości, tym większy obszar wymiany gazowej, a tym samym potencjalny pobór tlenu. Prędkość i związany z nią pobór tlenu można jednak zwiększyć tylko w ograniczonym zakresie. Nowa kolba 1295 z czterema przegrodami na dnie zakłóca przepływ laminarny i wytwarza przepływ turbulentny. Powierzchnia cieczy i obszar wymiany gazowej są zwiększone, zwiększając w ten sposób pobór tlenu. Testy laboratoryjne wykazały, że pobór tlenu jest podwojony przez przegrody w porównaniu do standardowej kolby Erlenmeyera 1295. Kolby Erlenmeyera z przegrodami od DWK Life Sciences mogą być odtwarzane geometrycznie dzięki całkowicie zautomatyzowanej i mechanicznej produkcji. Grubość ścianek kolb została zwiększona w celu osiągnięcia doskonałej stabilności mechanicznej i zagwarantowania długiej żywotności produktów. Specjalny proces produkcyjny umożliwia wytwarzanie produktu wraz z gwintem w dwuetapowym procesie. Kolby mogą być zatem uszczelniane za pomocą wypróbowanej i przetestowanej zakrętki membranowej DWK Life Sciences. Umożliwia to powtarzalną wymianę gazową w porównaniu do innych mechanizmów uszczelniających, np. uszczelniania watą.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1