Kluczowe dokumenty
DWK212834454
Duran® Baffled Flask
neck Joints: (GL 45), Complete with membrane screw cap
Synonim(y):
212834454
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
bottom (WITH 4 BOTTOM BAFFLES)
Połączenie
Joints: neck (GL 45)
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212834454
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Pobór tlenu jest często czynnikiem ograniczającym wzrost komórek w hodowli mikroorganizmów w kolbach Erlenmeyera na płycie wibracyjnej lub wytrząsarce orbitalnej. Ruch powoduje powstawanie płynnego sierpa podczas używania kolb Erlenmeyera 1295 na wibratorze. Wielkość sierpa zależy od prędkości płyty i średnicy wibracji. Im większa powierzchnia zawartości, tym większy obszar wymiany gazowej, a tym samym potencjalny pobór tlenu. Prędkość i związany z nią pobór tlenu można jednak zwiększyć tylko w ograniczonym zakresie. Nowa kolba 1295 z czterema przegrodami na dnie zakłóca przepływ laminarny i wytwarza przepływ turbulentny. Powierzchnia cieczy i obszar wymiany gazowej są zwiększone, zwiększając w ten sposób pobór tlenu. Testy laboratoryjne wykazały, że pobór tlenu jest podwojony przez przegrody w porównaniu do standardowej kolby Erlenmeyera 1295. Kolby Erlenmeyera z przegrodami od DWK Life Sciences mogą być odtwarzane geometrycznie dzięki całkowicie zautomatyzowanej i mechanicznej produkcji. Grubość ścianek kolb została zwiększona w celu osiągnięcia doskonałej stabilności mechanicznej i zagwarantowania długiej żywotności produktów. Specjalny proces produkcyjny umożliwia wytwarzanie produktu wraz z gwintem w dwuetapowym procesie. Kolby mogą być zatem uszczelniane za pomocą wypróbowanej i przetestowanej zakrętki membranowej DWK Life Sciences. Umożliwia to powtarzalną wymianę gazową w porównaniu do innych mechanizmów uszczelniających, np. uszczelniania watą.
Zastosowanie
lepszy pobór tlenu, dzięki czemu idealnie nadaje się do hodowli i wzrostu komórek; bardziej efektywne mieszanie
Cechy i korzyści
Kolby z przegrodami zakłócają kołowy przepływ laminarny i powodują dodatkowe turbulencje. Przegrody zwiększają powierzchnię wymiany gazowej cieczy i pobór tlenu.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)