Kluczowe dokumenty
CLS5641P10
Corning® reusable volumetric flask, Class B
polypropylene, size 10 mL, with 10/19 tapered PP stopper
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
long
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
class B
closure type tapered polypropylene stopper
opakowanie
case of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5641P-10
wys. × śr. zewn.
90 mm × 33 mm
rozmiar
10 mL
Opis ogólny
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS5641P10-1EA4061831701517
CLS5641P10-6EA4061831701524