Kluczowe dokumenty
CLS1500P1L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 1 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Synonim(y):
butelki laboratoryjne, butelki z odczynnikami, plastikowe butelki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500P-1L
wys. × śr. zewn.
204 mm × 108 mm
pojemność
1 L
dopasowywanie
45
Opis ogólny
Butelki te są produkowane z półprzezroczystego polipropylenu. Dostarczane są z zakrętkami z PP.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1500P1L-10EA4061833881439