CLS1500P2L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 2 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Synonim(y):
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 1500P-2L
wys. × śr. zewn.
204 mm × 108 mm
pojemność
2 L
dopasowywanie
45