Kluczowe dokumenty
LA-N-2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 6041202, human nerve, Large elongated cells + small round cells in clusters
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human nerve
opakowanie
tube of 5 μg 06041202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06041202-1VL
tryb wzrostu
Not specified
kariotyp
Modal no. 73, range 46 - 73
morfologia
Large elongated cells + small round cells in clusters
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki neuroblastoma
Opis linii komórkowej
Założona przez Seegera i wsp. (1977) z pierwotnego miejsca nerwiaka niedrobnokomórkowego wytwarzającego katecholaminę u 3-letniej kobiety z klinicznym stadium IV nerwiaka niedrobnokomórkowego. Hodowla składa się głównie z dużych, wydłużonych komórek z wyrostkami, z kilkoma małymi okrągłymi komórkami przylegającymi do wydłużonych komórek. Komórki są nowotworotwórcze u nagich myszy.
pożywka hodowlana
EMEM (z nieistotnymi aminokwasami) i Ham's F12 (mieszanina 1:1) + 2 mM glutaminy + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
W przypadku rutynowej konserwacji należy dzielić kultury po ich zagęszczeniu, tj. raz na 3-4 tygodnie w stosunku 1:20 do 1:50; 8%CO2; 37oC. Hodowla składa się z dużych wydłużonych komórek z wyrostkami i małych okrągłych komórek. Te ostatnie mają tendencję do wzrostu w gęstych skupiskach na tych pierwszych i łatwo się odrywają. Większość komórek jest umiarkowanie przylegająca. Usuń przyczepione komórki z podłoża za pomocą trypsyny/EDTA. Komórki odłączą się w ciągu 5-10 minut. Po reanimacji z zamrożonej ampułki komórki mogą wydawać się martwe po jednym dniu, ale ponownie przylegają i wznawiają wzrost w ciągu 2-3 dni. Komórki najlepiej rosną i są najbardziej przylegające na plastikowym podłożu w pożywce o pH 6,9-7,2; nie tolerują dobrze bardziej zasadowego pH. Hodowle utrzymują się dobrze przy wysokiej gęstości z okresowymi zmianami pożywki.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)