Kluczowe dokumenty
My-La CD8+
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95051033, human lymph, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lymph
opakowanie
tube of 5 μg 95051033-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95051033-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki kaukaski limfocyt T, grzybica.
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa My-La, CD8+, znana również jako My-La, chromosom markerowy, została utworzona z biopsji płytki nazębnej 82-letniego pacjenta rasy kaukaskiej z grzybicą w stadium II. Wraz z My-La, CD8+ utworzono drugą linię komórkową (My-La, CD4+ Sigma Numer katalogowy. 95051032) poprzez dodanie IL-2 i IL-4 do pożywki hodowlanej. My-La, CD8+ wykazują charakterystyczne markery chromosomowe, wyrażają ß-13 receptora komórek T i są podwójnie homozygotyczne dla HLA-A1.B8. Fenotypowo zaobserwowano słabe barwienie dla CD2, CD3, CD8, CD25, CD71 i TCR-1 α / ß. Nie było dowodów na zakażenie HTLV-I w linii komórkowej, a surowica od pacjenta nie wykazała przeciwciał przeciwko HTLV-I i HTLV-II. Komórki My-La, CD8+ wykazują niską żywotność po reanimacji z zamrożenia i długą fazę opóźnienia do momentu osiągnięcia wzrostu wykładniczego.
Zastosowanie
Badanie niezależnej od antygenu proliferacji limfocytów T od pacjenta z grzybicą.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 100 u/ml IL-2 + 10% ludzkiej surowicy AB
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Rozdzielać tylko 1:2 jako maksymalne rozcieńczenie: zamrozić w pożywce wzrostowej plus 10% DMSO, niska żywotność po reanimacji. Użycie ludzkiej surowicy powoduje wysoki poziom zanieczyszczeń w hodowlach.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)