Kluczowe dokumenty
HUT-78
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88041901, human blood, Lymphoblast
Synonim(y):
Komórki HuT78, Komórki NCI-H78
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88041901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88041901-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Interleukin 2 (IL-2)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak z komórek T
Opis linii komórkowej
Uzyskane z krwi obwodowej 50-letniego mężczyzny z zespołem Sezary'ego. Komórki wykazują cechy dojrzałej linii limfocytów T z fenotypem indukującym/pomocniczym. Biologicznie aktywna IL-2 może być eluowana z powierzchni komórek.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)