COR-L279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020724, human lung (lymph node metastasis), Not specified
Synonim(y):
Komórki CORL279, Komórki LuCL4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung (lymph node metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 96020724-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020724-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)