COR-L311
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020721, human lung, Not specified
Synonim(y):
Komórki CORL311
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96020721-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020721-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak drobnokomórkowy płuc
Opis linii komórkowej
COR-L311 został wyizolowany od 63-letniego mężczyzny z rozległą chorobą i nawrotem po 3 cyklach chemioterapii eropozydem, kolchicyną, metotreksatem i winkrystyną.
Zastosowanie
Badania nad rakiem płuc u ludzi
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)