CALU 1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120818, human lung, Epithelial
Synonim(y):
Komórki Calu1
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 93120818-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120818-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypotriploid, modal no. 62. No Y chromosome.
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak naskórka płuc rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 47-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z rakiem naskórka płuca (stopień III). Linia ta tworzy raka naskórka u nagich myszy. Guzy rozwijają się również u chomików leczonych sterydami. Ultrastruktura składa się z licznych mikrokosmków, wyraźnego szorstkiego retikulum endoplazmatycznego, lizosomów, inkluzji lipidowych i braku cząstek wirusa. Profil HLA to: A-10,11 B15, w35. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas badania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,16
CSF1PO: 10
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,16
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)