Kluczowe dokumenty
K562 kl.6
85011407, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
K562 kl.6, 85011407
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 85011407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85011407-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46, triploid
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Przewlekła białaczka szpikowa u ludzi rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Podklon linii macierzystej K562 (numer katalogowy Sigma. 89121407). Linia jest używana jako cel in vitro dla testu naturalnych zabójców.
Zastosowanie
Test naturalnych zabójców i badania nad nowotworowością
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)