Kluczowe dokumenty
Hs 68
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89051701, human prostate, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human prostate
opakowanie
tube of 5 μg 89051701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89051701-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki napletek noworodka
Opis linii komórkowej
Podejrzewano, że dawca cierpi na chorobę Canavana, niedobór aspartoacylazy. Komórki mogą być namnażane do 42 pasaży.
Zastosowanie
Badania nad wirusami
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)