Kluczowe dokumenty
MDCK I
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 62106, dog kidney, Polarised epithelial
Synonim(y):
Komórki MDCK1, Komórki MDCKI, Komórki NBL-2, Komórki nerkowe Madin Darby Canine Kidney Cells
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32190102
pochodzenie biologiczne
dog kidney
opakowanie
tube of 5 μg 00062106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00062106-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Dog
morfologia
Polarised epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka dla psa rasy cocker spaniel
Opis linii komórkowej
MDCK I - Madin-Darby canine kidney - to podklon pochodzący z heterogennej linii macierzystej MDCK (Madin-Darby canine kidney, numer katalogowy Sigma. 85011435). Komórki MDCK-I, znane również jako "MDCK o niskim przejściu", wykazują wysoką oporność elektryczną (ponad 1000 Ohm/cm2) i tworzą monowarstwę o cechach ścisłego nabłonka przewodu zbiorczego nerki. Wyhodowane na filtrach komórki wykazują prostopadłościenną spolaryzowaną morfologię i wyrażają projekcje podobne do mikrokosmków na powierzchni wierzchołkowej. Hodowle na szkle posiadają połączenia, ale nie mają spolaryzowanej lub kolumnowej morfologii. Komórki MDCK-I wykazują cyklazę adenylową wrażliwą na adrenalinę, wazopresynę i prostoglandynę E. Należy pamiętać, że komórki te zostały oczyszczone z mykoplazmy przed zdeponowaniem w ECACC. Fenotyp nabłonka może być niestabilny. Niekompletny zbiór w okresie konfluencji może prowadzić do fenotypu mięśni gładkich, co jest ważne, jeśli komórki są wykorzystywane do badań oporu przezbłonowego.
Zastosowanie
Wrażliwość na wirusy: Wirus grypy, wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej i wiele innych wirusów.
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiew w ilości 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)