COR L303
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96020722-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020722-1VL
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak drobnokomórkowy płuc
Opis linii komórkowej
Komórki COR L303 zostały wyizolowane od pacjentki w nieznanym wieku z drobnokomórkowym rakiem płuca. Próbka została pobrana przed terapią.
pożywka hodowlana
RPM1 1640 + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 2 mM glutaminy.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 3-9 x 100 000/ml, 37°C, 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)