Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa COLO 205
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87061208, human colon. Round, refractile cells in suspension. Some cuboidal morphology in monolayer.
Synonim(y):
Komórki COLO205
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human colon
opis
Human Caucasian colon adenocarcinoma
opakowanie
tube of 5 μg 87061208-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87061208-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Hypertriploid modal no 71-78
morfologia
Round and refractile cells in suspension. Some cuboidal cells in the monolayer
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Opis ogólny
Wyizolowany z płynu puchlinowego 70-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z rakiem okrężnicy. Wytwarza antygen rakowo-płodowy.
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak okrężnicy rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Komórki COLO 205, COLO 201 (produkt Sigma nr 87091201) i COLO 206 (produkt Sigma nr 93052620) zostały wyizolowane z płynu puchlinowego uzyskanego od 70-letniego pacjenta z gruczolakorakiem okrężnicy (stopień D w klasyfikacji Dukesa). W momencie izolacji COLO 205 wykazywał morfologię prostopadłościenną, ale wraz z upływem czasu deponent zgłosił, że COLO 205 ma tendencję do wyświetlania głównie zaokrąglonych komórek w kępkach w zawiesinie z prostopadłościennymi komórkami w monowarstwie.
Zastosowanie
nowotworotwórczy u odpowiednich zwierząt
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać komórki w zawiesinie na poziomie 3-9x105 komórek/cm3. Podzielić subkonfluentne hodowle przyłączonych komórek w stosunku 1:3 do 1:6 przy 2-3x104 komórek/cm2; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)