Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa SW480
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87092801, human colon, Epithelial
Synonim(y):
Komórki SW-480, Ogniwa SW480E
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human colon
opis
Human colon adenocarcinoma
opakowanie
tube of 5 μg 87092801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87092801-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak okrężnicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z gruczolakoraka okrężnicy 3-4 stopnia. Początkowe hodowle zawierały mieszaninę komórek nabłonkowych i dwubiegunowych, ale później przeważały komórki nabłonkowe. Komórki wytwarzają CEA.
Zastosowanie
Ludzka linia komórkowa SW480 została wykorzystana do badania antyproliferacyjnego działania F. mughlea Pesmen na komórki nowotworowe. Została również wykorzystana jako model in vitro do badania kluczowych procesów komórkowych wymaganych do przerzutów. Linia komórkowa jest wykorzystywana do badania wpływu szlaku transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β) i białka szoku cieplnego 90 (Hsp90) na wzrost komórek.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 13
D7S820: 8
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:8, tj. wysiać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 37°C. Zmiana pożywki co 4-5 dni. CO2 nie jest wymagany.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.