COLO 201
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87091201, human colon. Clumps of spherical cells in suspension, cuboidal cells in monolayer.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 87091201-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091201-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Triploid modal no. 71-78
morfologia
Clumps of spherical cells in suspension, cuboidal cells in the monolayer
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA) less than produced by COLO 205
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Profil DNA
CSF1PO: 11,12
D13S317: 10
D16S539: 12,13
D5S818: 10,13
D7S820: 9,10
THO1: 8,9
TPOX: 11
vWA: 15
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Zróżnicowane linie komórkowe raka jelita grubego z odpowiednimi mutacjami w genach KRAS, APC, TP53 i PTEN do badań nad dostarczaniem leków i przerzutami.