Linia komórkowa T98G
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92090213, human brain, Not specified
Synonim(y):
Komórki T 98 G, Komórki T98-G, Ogniwa T-98G
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human brain
opis
Human Caucasian glioblastoma
opakowanie
tube of 5 μg 92090213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090213-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hyperpentaploid, modal no. 128-132
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Opis linii komórkowej
Zastosowanie
Profil DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 13
D5S818: 10,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 17,20
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)