Kluczowe dokumenty
COR-L23
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031919, human lung, Epithelial
Synonim(y):
Komórki CORL23, Ogniwa COR-L23P
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 92031919-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031919-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Very complex
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak wielkokomórkowy płuc rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z wysięku opłucnowego 62-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki są nowotworowe u nagich myszy.
Zastosowanie
Badania nad rakiem płuc
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)