COR-L23/R23-
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 96042337-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042337-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak wielkokomórkowy płuc rasy kaukaskiej, lekooporny rewersant
Opis linii komórkowej
Rewertująca linia komórkowa raka płuc COR-L23/R23- została wygenerowana poprzez hodowlę wyselekcjonowanego pod kątem doksorubicyny, opornego wariantu COR-L23/R (numer katalogowy Sigma. 96042339) bez ekspozycji na lek przez 24-28 tygodni. Linia komórkowa, znana również jako COR-L23/Rev, wykazuje nadekspresję białka związanego z opornością wielolekową (MRP), ale w mniejszym stopniu niż linia macierzysta. Wykazano, że linia komórkowa ma zdolność do szybkiego odzyskiwania podobnych poziomów ekspresji MRP i oporności jak COR-L23/R po przejściowej ekspozycji na leki MDR - doksorubicynę i winkrystynę.
Zastosowanie
Badania nad rakiem płuc, analiza lekooporności
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)