COR-L23/5010
96042338, human lung, Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
COR-L23/5010, 96042338
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Aggregates in suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płuc rasy kaukaskiej, rak wielkokomórkowy, oporny na leki
Opis linii komórkowej
Linia COR-L23/5010 została wyprowadzona z linii macierzystej COR-L23 (numer katalogowy Sigma. 92031919) poprzez ciągłą ekspozycję na rosnące stężenia doksorubicyny (znanej również jako adriamycyna). Komórki wykazują nadekspresję białka związanego z opornością wielolekową (MRP) i wyrażają białko błonowe o masie 190 kDa związane ze stopniem oporności na leki. COR-L23/5010 mają wyższą oporność niż COR-L23/R (numer katalogowy Sigma. 96042339).
Zastosowanie
Badania MRP, badania oporności na leki
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 1.0μg/ml doksorubicyny + 10% FBS
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C Zaleca się hodowlę komórek bez leku po resuscytacji do pierwszego pasażu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)