93052608
COLO 699 N
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lymph
Poziom jakości
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 93052608-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052608-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Opis ogólny
Komórki COLO 699 N, linia komórkowa niedrobnokomórkowego raka płuc jest przydatna w badaniach podskórnych ksenograftów w celu naśladowania modelu in vivo ludzkiego raka płuc. Znajduje zastosowanie w analizie proteomu opartej na stabilnych izotopach.
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płuc
Opis linii komórkowej
Pochodzi z płynu opłucnowego 57-letniej kobiety z rakiem płuc. Uwaga: Ta linia komórkowa została uznana za nieodróżnialną od linii komórkowych RPMI 7932 i COLO 738 za pomocą profilowania DNA STR PCR. W ECACC profil STR PCR wszystkich zapasów tej linii komórkowej jest zgodny z profilem oryginalnego materiału źródłowego otrzymanego w ECACC. Nie jest jednak jasne, czy linie komórkowe COLO 699N, RPMI 7932 i COLO 738 pochodziły pierwotnie od tego samego osobnika, jak sugerują profile. Linie komórkowe COLO 699N, RPMI 7932 i COLO 738 zostały otrzymane od tego samego depozytariusza. Jeśli uda nam się uzyskać wyjaśnienie związku między tymi liniami komórkowymi, informacje te zostaną zaktualizowane.
Zastosowanie
COLO 699 N był stosowany w badaniach cytotoksyczności z Tegaranem i kwasem 13-metylotetradekanowym (13-MTD).
Tumourigenicity studies
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 12
D5S818: 11,12
D7S820: 11,13
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 17
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Kathrin Grundner-Culemann et al.
Journal of proteomics, 130, 1-10 (2015-09-13)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) cell lines are widely used model systems to study molecular aspects of lung cancer. Comparative and in-depth proteome expression data across many NSCLC cell lines has not been generated yet, but would be of utility
H G Morse et al.
Cancer genetics and cytogenetics, 69(2), 108-112 (1993-09-01)
Melanoma cell lines initiated from metastases excised at the same time from multiple sites in a patient reflect a single clone origin. The similarities of the karyotypes of these lines depend upon the site of excision, the selective survival in