Kluczowe dokumenty
OV7
96020764, human ovary, Epithelial
Synonim(y):
Komórki OV-7
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
OV7, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020764, human ovary, Epithelial, 96020764
pochodzenie biologiczne
human ovary
opakowanie
tube of 5 μg 96020764-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020764-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
VEGF
receptory
VEGF receptors flt and KDR
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak jajnika, stadium III
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa OV7 została utworzona z tkanki litego guza jajnika pobranej od 78-letniej pacjentki. Guz został scharakteryzowany jako stadium III, mieszany typ guza i słabo zróżnicowany. Barwienie immunocytochemiczne komórek wykazało silne zabarwienie cytokeratyny (CK), brak zabarwienia antygenu rakowo-płodowego (CEA) i silne zabarwienie ludzkiej globuliny tłuszczowej mleka (HMFG-2). Wykryto ekspresję mRNA czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) oraz jego receptorów flt i KDR. Pacjent był leczony chlorambucylem.
pożywka hodowlana
DMEM:HAMS F12 (1:1) + 2 mM glutaminy + 5% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) + 0,5 ug/ml hydrokortyzonu + 10ug/ml insuliny
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)