Kluczowe dokumenty
COV362.4
7071904, human ovary, Polygonal & fusiform
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
COV362.4, 07071904
pochodzenie biologiczne
human ovary
opakowanie
tube of 5 μg 07071904-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07071904-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Polygonal & fusiform
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak nabłonkowo-endometrioidalny jajnika, wysięk opłucnowy
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego raka jajnika nabłonkowo-endometroidalnego utworzona z wysięku opłucnowego. Ta linia komórkowa jest podlinią wczesnego pasażowania linii komórkowej COV362 (nr kat. ECACC 07071910) wyizolowanej przez klonowanie w agarze. Odnotowano wzrost niezależny od zakotwiczenia w agarze.
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Podzielić konfluentne hodowle w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)