ZRB1482
Anti-IGF-1R β Antibody, clone 1D18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1; EC: 2.7.10.1; Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu I; Receptor IGF-I; CD221
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D18, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 154.79 kDa
observed mol wt ~95 and 180 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło IGF-1R β w lizacie komórek NIH3T3.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-1R β w lizatach komórek A549 i C6.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło IGF-1R β w milionie komórek A549 i NIH3T3.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała peptyd beta IGF-1R z KD wynoszącym 1,1 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-1R β w wycinkach tkanek ludzkiego raka piersi i ludzkiego raka okrężnicy.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego
Oceniane przez Western Blotting w lizacie komórek NIH3T3.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło IGF-1R β w lizacie komórek NIH3T3.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)