ZRB1939
Anti-IGF-2R/CD222 Antibody, clone 2O9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Receptor mannozy-6-fosforanu niezależny od kationów, receptor CI Man-6-P, CI-MPR, M6PR, receptor mannozy-6-fosforanu 300 kDa, MPR 300, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 2, receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu II, receptor IGF-II, receptor M6P/IGF2, M6P/IGF2R, CD222.
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2O9, recombinant monoclonal
opis
2O9 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 274.38 kDa
observed mol wt ~275 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
monkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF2R(3482)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizatach komórek SK-MEL-28.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 tego przeciwciała wykryło IGF-2R/CD222 w lizatach komórek SK-MEL-28.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-2R/CD222 w lizatach komórek Jurkat i HepG2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd IGF-2R/CD222 z KD wynoszącym 3,7 x 10-6 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-2R/CD222 w komórkach SK-MEL-28.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło IGF-2R/CD222 w wycinkach tkanki ludzkiego łożyska.
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 μg z reprezentatywnej partii wykryło IGF-2R/CD222 w milionie komórek HepG2.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)