Kluczowe dokumenty
MPSTD4
Millipore
mPAGE® Color Protein Standard
Synonim(y):
markery białkowe, markery masy cząsteczkowej białek, standardy białkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105337
NACRES:
NC.01
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
10-203 kDa
opakowanie
pkg of 500 μL
producent / nazwa handlowa
Millipore MPSTD4
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
The mPAGE® Color Protein Standard is a mixture of ten highly purified prestained proteins ranging from 10 kDa to 203 kDa, covalently coupled with different chromophores. mPAGE® Color Protein Standard is designed for observing protein separation during SDS-PAGE, verifying western transfer efficiency on membranes, and approximating the size of proteins.
Storage Buffer: 62.5 mM Tris-H3PO4 (pH 7.5 at 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3, 33% glycerol. Load 2.5 to 10 μl per lane.
  • Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Zastosowanie
SDS-PAGE, Western blot
  • Immunoblotting (Western)
  • Western Blotting
Inne uwagi
4 °C for up to 3 months, or 25 °C for up to two weeks.
Informacje prawne
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odkryj system odlewania mPAGE® Lux do gotowych do użycia żeli SDS-PAGE w 3 minuty. Świeże żele SDS-PAGE, które są gotowe, gdy ich potrzebujesz.
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Żele i bufory Bis-Tris zapewniają lepszą rozdzielczość białek w porównaniu z tradycyjnymi żelami tris-glicynowymi.