Kluczowe dokumenty
248614
Ammonium persulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
7.9 (vs air)
Próba
≥98.0%
Formularz
chunks or granules
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
≤0.04 meq/g Titr. acid
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
ślady anionów
Cl- and ClO4-: ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
ciąg SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Klucz InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Primary and secondary alcohols to corresponding carbonyl compounds in an aqueous medium.
- Thiols to disulfides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?