Merck
Wszystkie zdjęcia(16)
Kluczowe dokumenty
ZRB1570
Sigma-Aldrich
Anti-Insulin Receptor β Antibody, clone 1J16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
EC:2.7.10.1;IR;CD220
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J16, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 156.33 kDa
observed mol wt ~110 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J16 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa receptor insuliny. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej domeny cytoplazmatycznej podjednostki b.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej domeny cytoplazmatycznej podjednostki b ludzkiego receptora insuliny.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki wątroby szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło receptor β insuliny w lizacie tkanki wątroby szczura.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło rekombinowany ludzki receptor insuliny β i receptor insuliny b w lizatach z ludzkich nerek oraz komórek NIH3T3 i U2OS.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło receptor β insuliny w komórkach U2OS.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała receptor insuliny b z KD wynoszącym 2,2 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło receptor insuliny β w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Receptor insuliny (UniProt: P06213; znany również jako EC:2.7.10.1, IR, CD220) jest kodowany przez gen INSR (Gene ID: 3643) u człowieka. Insulina jest głównym hormonem, który przeciwdziała skoordynowanemu działaniu wielu czynników generujących hiperglikemię i zwiększa wychwyt glukozy w mięśniach i tkance tłuszczowej oraz zmniejsza glukoneogenezę i lipolizę. W jej działaniu pośredniczy wiązanie z receptorem insuliny. Receptor insuliny jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-27), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Jest to receptor tetrameryczny składający się z dwóch łańcuchów a i dwóch łańcuchów β połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Łańcuchy a niosą region wiążący insulinę, podczas gdy łańcuchy β niosą domenę kinazy. Po związaniu insuliny receptor ulega autofosforylacji, która aktywuje jego aktywność kinazową zlokalizowaną w podjednostce β. Aktywność kinazy tyrozynowej prowadzi następnie do fosforylacji kilku substratów wewnątrzkomórkowych, w tym substratów receptora insuliny (IRS1, 2, 3, 4), SHC, GAB1, CBL i innych pośrednich elementów sygnalizacyjnych. Te fosforylowane białka służą jako białka dokujące dla innych białek sygnalizacyjnych, które zawierają domeny SH2, które specyficznie rozpoznają różne reszty fosfotyrozyny, w tym podjednostkę regulatorową p85 PI3K i SHP2. Fosforylacja białek IRSs prowadzi do aktywacji szlaku PI3K-AKT/PKB, który jest odpowiedzialny za większość metabolicznych działań insuliny, oraz szlaku Ras-MAPK, który reguluje ekspresję niektórych genów i współpracuje ze szlakiem PI3K w celu kontroli wzrostu i różnicowania komórek. Po związaniu insuliny receptor ulega autofosforylacji, która aktywuje jego aktywność kinazową zlokalizowaną w podjednostce β. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi.
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb po liofilizacji mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)