I6634
Insulin from bovine pancreas
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Insulina bydlęca, Insulina o jakości hodowli komórkowej
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
linia produktu
BioReagent
Formularz
powder
siła działania
≥25 USP units per mg
metody
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
rozpuszczalność
acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Klucz InChI
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
informacje o genach
cow ... INS(280829)
Zastosowanie
- Insulin from bovine pancreas has been used for the differentiation of MSCs (mesenchymal stem cells) to adipocytes.
- It has been used for culturing of various cells.
- It has also been used to study insulin-mediated inhibition of the HMGCS2 (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) synthase) gene.
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Postać fizyczna
Rekonstytucja
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?