HuP-T3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93121055, human pancreas, Epithelial
Synonim(y):
Komórki HuPT3
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human pancreas
opakowanie
tube of 5 μg 93121055-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93121055-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 37
morfologia
Epithelial
produkty
Carcinoembryonic antigen (CEA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki gruczolakorak trzustki
Opis linii komórkowej
Pochodzi z próbki wodobrzusza pobranej od 66-letniego Japończyka ze słabo zróżnicowanym gruczolakorakiem trzustki.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów egzogennych (NEAA) + 1% pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:10, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)