Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa BXPC3
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120816, human pancreas, Epithelial
Synonim(y):
Biopsja ksenoprzeszczepu komórek raka trzustki linii 3, Komórki BxPC-3
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human pancreas
opis
Human primary pancreatic adenocarcinoma
opakowanie
tube of 5 μg 93120816-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120816-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 59, near triploid
morfologia
Epithelial
produkty
Mucin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki pierwotny gruczolakorak trzustki
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 61-letniej kobiety z pierwotnym gruczolakorakiem trzustki. Komórki BxPC-3 wytwarzają mucynę, a guz wytworzony na nagiej myszy jest umiarkowanie dobrze lub słabo zróżnicowany, podobnie jak pierwotny gruczolakorak.
Zastosowanie
Linia komórkowa BXPC3 została wykorzystana do określenia biologicznego i terapeutycznego znaczenia ekspresji genu gastryny w gruczolakoraku trzustki.
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 13
D13S317: 11
D16S539: 9,11
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9
TPOX: 8
vWA: 14,18
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)