Kluczowe dokumenty
10021102
Bob cell line human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human prostate
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 10021102-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10021102-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
4n (81 to 94)
morfologia
Cobblestone
produkty
10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour.
receptory
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak prostaty spontanicznie immortalizowany, wolny od surowicy
Opis linii komórkowej
Pierwsza spontanicznie unieśmiertelniona linia komórkowa raka prostaty uzyskana z przezodbytniczej biopsji igłowej (TRBP) pacjenta z rakiem prostaty opornym na kastrację (CRPC). Bob jest nowatorskim modelem przedklinicznym do badań funkcjonalnych CRPC, a zwłaszcza do badania "podstawowego" fenotypu CRPC. Ta linia komórkowa jest hodowana w pożywce bez surowicy, dostępna jest również pochodna Boba, tj. SerBob, numer katalogowy Sigma 10021101, która została przystosowana do pożywki zawierającej surowicę. SerBob jest bardziej zróżnicowany i inwazyjny niż Bob. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas testów w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Badania nad rakiem prostaty, w tym testowanie leków.
Pełne informacje o produkcie można znaleźć na stronie ECACC.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
pożywka hodowlana
Keratynocyty-SFM dostarczane z prekwalifikowanym ludzkim rekombinowanym naskórkowym czynnikiem wzrostu 1-53 (EGF 1-53), ekstraktem z przysadki bydlęcej (BPE) i glutaminą) + 2ng/ml czynnika hamującego białaczkę, 2ng/ml czynnika komórek macierzystych + 100ng/ml toksyny cholery + 1ng/ml czynnika stymulującego kolonie granulocytów makrofagów.
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:5 do 1:20, tj. wysiewać 2-4 x104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki należy odwirować przy 400 x g przez 5 minut w celu usunięcia trypsyny przy każdej podhodowli. Komórki są kriokonserwowane w 45% kondycjonowanej pożywce: 45% świeżej pożywki: 10% DMSO. Przy konfluencji można oczekiwać 5-7 x 104 komórek/cm2.
Inne uwagi
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerhardt Attard et al.
The Prostate, 69(14), 1507-1520 (2009-06-23)
New in vitro models of castration-resistant prostate cancer (CRPC) are urgently required. Trans-rectal needle biopsies (TRBP) of the prostate were performed for research purposes on progressing CRPC patients who had not received prior treatment to the prostate. Biopsies were immediately