Kluczowe dokumenty
10021101
SerBob cell line human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human prostate
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 10021101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10021101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
4n (67 to 88)
morfologia
Cobblestone
produkty
More differentiated than Bob with increased CD24, PAP, PSCA expression (prostate differentiation markers). 10% 3-D sphere formation in Matrigel. Migratory and invasive when compared to benign prostate tumour. More invasive than Bob.
receptory
CD44, alpha2 integrin, alpha6 integrin, EGFR, FGFR1, LIFR
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak prostaty spontanicznie immortalizowany
Opis linii komórkowej
Pierwsza spontanicznie unieśmiertelniona linia komórkowa raka prostaty uzyskana z przezodbytniczej biopsji igłowej (TRBP) pacjenta z rakiem prostaty opornym na kastrację (CRPC). Bob jest nowatorskim modelem przedklinicznym do badań funkcjonalnych w CRPC, a zwłaszcza do badania "podstawowego" fenotypu CRPC. SerBob rośnie jako hodowla jednowarstwowa z ograniczonym różnicowaniem. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas testów w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Badania nad rakiem prostaty, w tym testowanie leków.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 9,14
D16S539: 10,12
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 9
TPOX: 8,10
vWA: 17
pożywka hodowlana
Keratinocyte-SFM (Invitrogen, nr katalogowy 37010-022, dostarczany ze wstępnie zakwalifikowanym ludzkim rekombinowanym naskórkowym czynnikiem wzrostu 1-53 (EGF 1-53), ekstraktem z przysadki bydlęcej (BPE) i glutaminą) + 2ng/ml czynnika hamującego białaczkę + 2ng/ml czynnika komórek macierzystych + 100ng/ml toksyny cholery + 1ng/ml czynnika stymulującego kolonie granulocytów makrofagów.
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiewać 2-4 x 104 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Przy konfluencji można oczekiwać 5-7 x 104 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerhardt Attard et al.
The Prostate, 69(14), 1507-1520 (2009-06-23)
New in vitro models of castration-resistant prostate cancer (CRPC) are urgently required. Trans-rectal needle biopsies (TRBP) of the prostate were performed for research purposes on progressing CRPC patients who had not received prior treatment to the prostate. Biopsies were immediately