Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SCC131
Sigma-Aldrich
A2EN ludzka linia komórek nabłonka szyjki macicy
Human
Synonim(y):
A2EN Cell Line
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
Nazwa produktu
A2EN ludzka linia komórek nabłonka szyjki macicy, A2EN endocervical epithelial cell line can be used to study sexually transmitted pathogen infections, pathogenesis and the innate immune response.
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
metody
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
A2EN to unieśmiertelniona ludzka linia komórek nabłonkowych pochodząca z ludzkich pierwotnych komórek nabłonkowych ekspandowanych z eksplantatu ludzkiej tkanki szyjki macicy. Pierwotne komórki nabłonka szyjki macicy zostały unieśmiertelnione za pomocą wektorów lentiwirusowych niosących geny HPV E6/E7. Komórki A2EN mogą generować przezbłonowy opór elektryczny (TEER), gdy są hodowane na wkładkach do hodowli komórkowych i generują zróżnicowane profile cytokin wierzchołkowych i podstawno-bocznych po stymulacji różnymi agonistami receptora toll-podobnego (TLR).
Nabłonek szyjki macicy to pojedyncza warstwa komórek wyściełająca kanał szyjki macicy, która oddziela dolny żeński układ rozrodczy od macicy i jajowodów. Komórki nabłonka szyjki macicy wydzielają śluz i wrodzone mediatory odpornościowe, które ułatwiają rozmnażanie, a także chronią przed inwazją patogenów. Szyjka macicy jest głównym miejscem przenoszenia wielu organizmów przenoszonych drogą płciową, takich jak Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium i ludzki wirus niedoboru odporności (HIV).
Opis linii komórkowej
Epithelial Cells
Zastosowanie
Linia komórek nabłonka szyjki macicy A2EN może być wykorzystywana do badania infekcji patogenami przenoszonymi drogą płciową, patogenezy i wrodzonej odpowiedzi immunologicznej.
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie do wewnętrznego, niekomercyjnego użytku badawczego zgodnie z warunkami "Umowy o ograniczonym użytkowaniu", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje dotyczące innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Research Category
Infectious Diseases
Immune Response
Jakość
• Each vial contains ≥ 1X106 viable cells.
• Cells are tested negative for Epstein-Barr virus, HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, Herpesvirus type 6, 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges {HCompany} to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click here for Enduser Declaration (EUD) Form.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lyndsey R Buckner et al.
Journal of reproductive immunology, 92(1-2), 8-20 (2011-09-29)
The endocervix in the female reproductive tract (FRT) is susceptible to sexually transmitted pathogens such as Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae. Endocervical epithelial cells in vivo make innate immune mediators that likely aid in the protection from these pathogens. In
Mohammad Iqbal Rather et al.
The Journal of biological chemistry, 289(2), 968-976 (2013-11-22)
The Wilms tumor 1 gene (WT1) can either repress or induce the expression of genes. Inconsistent with its tumor suppressor role, elevated WT1 levels have been observed in leukemia and solid tumors. WT1 has also been suggested to act as
Jaganathan Kowshik et al.
IUBMB life, 71(10), 1595-1610 (2019-06-30)
Aberrant activation of the PI3K/Akt signalling pathway, a major driving force of diverse cellular processes has been implicated in tumour development and progression. Here, we report that astaxanthin (AXT), a potent antioxidant ketocarotenoid prevents cancer hallmarks by inhibiting PI3K/Akt and