Kluczowe dokumenty
PNT2 (BEZ SUROWICY)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human prostate
opakowanie
tube of 5 μg 07042701-DNA-5UG
pkg of vial of cells 07042701-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzka prostata normalna, bez surowicy
Opis linii komórkowej
Ta linia komórkowa jest pochodną normalnej ludzkiej linii komórkowej prostaty PNT2 (Sigma nr kat. 95012613) przystosowanej do wzrostu w pożywce bez surowicy. PNT2 została utworzona przez unieśmiertelnienie normalnych dorosłych komórek nabłonka gruczołu krokowego przez transfekcję plazmidem zawierającym genom SV40 z wadliwym pochodzeniem replikacji. Pierwotną hodowlę uzyskano z prostaty 33-letniego mężczyzny po śmierci. Komórki PNT2 zawierają genom SV40 i wykazują ekspresję dużego białka T.
pożywka hodowlana
Zdefiniowane Keratynocyty-SFM (Gibco 10785) + Suplement Wzrostu (Gibco 10784-015).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Do inaktywacji trypsyny należy użyć inhibitora trypsyny. Podczas zamrażania komórek należy użyć pożywki kondycjonowanej plus 10% DMSO.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)