Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa IMR-90
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 85020204, human lung (fetal), Fibroblast
Synonim(y):
Instytut Badań Medycznych - 90 komórek, Komórki I90, Komórki IMR90
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung (fetal)
opis
Human Caucasian fetal lung fibroblast
opakowanie
tube of 5 μg 85020204-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85020204-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki płodowy fibroblast płucny rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzą z tkanki płucnej 16-tygodniowego płodu płci żeńskiej rasy kaukaskiej. Komórki mają wrażliwość na wirusy podobną do komórek WI-38 (nr katalogowy Sigma 90020107) i MRC-5 (nr katalogowy Sigma 84101801). Komórki mają ograniczoną żywotność. Dostępne wyłącznie jako rosnące zamówienie.
Zastosowanie
Badania nad wirusami
Linia ludzkich komórek IMR-90 została wykorzystana do badania cytotoksyczności nanocząstek hydroksyapatytu/złota/argininy (HAp/Au/arginina).
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 9,12
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)