Kluczowe dokumenty
Mero-83
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 9100106, human lung, Mixed epithelial and spindle shaped
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 09100106-DNA-5UG
pkg of vial of cells 09100106-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Number of chromosomes 42/75-85
morfologia
Mixed epithelial and spindle shaped
produkty
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Linia komórkowa ludzkiego międzybłoniaka pochodząca z międzybłoniaka złośliwego. Ekspozycja na azbest
Opis linii komórkowej
Mero-83 pochodzi z wysięku opłucnowego
Zastosowanie
Badanie właściwości komórek międzybłoniaka złośliwego i opracowanie nowych metod diagnostycznych
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,13
D13S317: 9,12
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
Szynka F10 + 15% FCS + 2mM Glutamina
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podwojenie populacji ok. 40 godzin
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)