About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
Mero-95, 09100108
pochodzenie biologiczne
human lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Number of chromosomes 54-58
morfologia
Epithelial
produkty
Epithelial membrane antigen (EMA)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
A human mesothelioma cell line derived from a malignant mesothelioma. Asbestos exposure
Opis linii komórkowej
Mero-95 was derived from a pleural effusion
Zastosowanie
Investigation of the properties of malignant mesothelioma cells and the development of new diagnostic methods
Profil DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11,14
D7S820: 7,9
THO1: 6
TPOX: 8,12
vWA: 18,19
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11,12
D16S539: 11
D5S818: 11,14
D7S820: 7,9
THO1: 6
TPOX: 8,12
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
Hams F10 + 15% FCS + 2mM Glutamine
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Population doubling approx 30 hours
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)